Merck
ENAH30368455
Enamine
2-amino-3,3,3-trifluoro-2-methylpropan-1-ol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.57
Número MDL:
Iupac Name
(S)-2-amino-3,3,3-trifluoro-2-methylpropan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H8F3NO.ClH/c1-3(8,2-9)4(5,6)7;/h9H,2,8H2,1H3;1H
Clave InChI
CBTVWNOABWZSTQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1605232
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1605232
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)