Merck
ENAH303683BC
Enamine
methyl N-(4-sulfamoylphenyl)carbamate
Seleccione un Tamaño
100 MG
155,50 €
250 MG
202,30 €
500 MG
344,00 €
1 G
468,80 €
2.5 G
873,10 €
5 G
1272,20 €
10 G
1865,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1260737-100MG
155,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
155,50 €
250 MG
202,30 €
500 MG
344,00 €
1 G
468,80 €
2.5 G
873,10 €
5 G
1272,20 €
10 G
1865,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.24
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1260737-100MG
155,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
231-232
Iupac Name
methyl 4-(aminosulfonyl)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H10N2O4S/c1-14-8(11)10-6-2-4-7(5-3-6)15(9,12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Clave InChI
JQWKTXIPRZXRJP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1260737
Melting Point
231-232
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1260737
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)