Merck
ENAH303682CD
Enamine
1-(propan-2-yl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-ol hydrobromide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
272.19
Número MDL:
Iupac Name
1-isopropyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-ol hydrobromide
Inchi Code
1S/C12H17NO.BrH/c1-8(2)12-11-4-3-10(14)7-9(11)5-6-13-12;/h3-4,7-8,12-14H,5-6H2,1-2H3;1H
Clave InChI
SRNDVJPBDAXPLV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6529424
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6529424
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)