ENAH30368265
Enamine
1-(2-fluoropyridin-4-yl)-1H-pyrazol-4-amine
About This Item
Iupac Name
1-(2-fluoro-4-pyridinyl)-1H-pyrazol-4-amine
Inchi Code
1S/C8H7FN4/c9-8-3-7(1-2-11-8)13-5-6(10)4-12-13/h1-5H,10H2
Clave InChI
DFSBZISPABHKEW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730769
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730769
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)