Merck
ENAH30368198
Enamine
5-methyl-6-oxabicyclo[3.2.1]octan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.67
Número MDL:
Iupac Name
(1S,5S)-5-methyl-6-oxabicyclo[3.2.1]octan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c1-7-3-2-4-8(9,5-7)6-10-7;/h2-6,9H2,1H3;1H
Clave InChI
BJJRHYXBDLDOIR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729473
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729473
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)