Merck
ENAH3035E798
Enamine
1-bromo-2-[(2-methylprop-2-en-1-yl)oxy]benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.1
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-2-[(2-methyl-2-propenyl)oxy]benzene
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c1-8(2)7-12-10-6-4-3-5-9(10)11/h3-6H,1,7H2,2H3
Clave InChI
HPZXEWQLFFUHHD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498556
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498556
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)