Merck
ENAH3035E624
Enamine
(R)-cyclobutyl(pyridin-3-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
(R)-cyclobutyl(pyridin-3-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2.2ClH/c11-10(8-3-1-4-8)9-5-2-6-12-7-9;;/h2,5-8,10H,1,3-4,11H2;2*1H/t10-;;/m1../s1
Clave InChI
INVYPPVIQWXMQF-YQFADDPSSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496921
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496921
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)