Merck
ENAH3035E446
Enamine
1-chloro-4-fluoroisoquinolin-7-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.61
Número MDL:
Iupac Name
1-chloro-4-fluoroisoquinolin-7-amine
Inchi Code
1S/C9H6ClFN2/c10-9-7-3-5(12)1-2-6(7)8(11)4-13-9/h1-4H,12H2
Clave InChI
QZYBZBOXHYEQOP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495181
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495181
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)