Merck
ENAH3035E34E
Enamine
[1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.59
Número MDL:
Iupac Name
(1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H7F3N4.ClH/c1-12-4(5(6,7)8)3(2-9)10-11-12;/h2,9H2,1H3;1H
Clave InChI
XPPYKKPHSQHGCF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494038
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494038
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)