ENAH3035E24B
Enamine
(4-chlorophenyl)[6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl]methanamine
About This Item
Iupac Name
(4-chlorophenyl)(6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H11ClF2N2O/c14-10-4-1-8(2-5-10)12(17)9-3-6-11(18-7-9)19-13(15)16/h1-7,12-13H,17H2
Clave InChI
WXIUSTRZTSMGNF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491640
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)