ENAH3035DC23
Enamine
rac-(4aR,7aS)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]-octahydro-1H-cyclopenta[b]pyridine-4a-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
(4aR,7aS)-1-(tert-butoxycarbonyl)octahydro-4aH-cyclopenta[b]pyridine-4a-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-13(2,3)19-12(18)15-9-5-8-14(11(16)17)7-4-6-10(14)15/h10H,4-9H2,1-3H3,(H,16,17)/t10-,14+/m0/s1
Clave InChI
GHFOICWXQRFLQZ-IINYFYTJSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491027
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)