Merck
ENAH3035D61B
Enamine
[2-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
132.16
Número MDL:
mp
51-53
Iupac Name
(tetrahydrofuran-2,2-diyl)dimethanol
Inchi Code
1S/C6H12O3/c7-4-6(5-8)2-1-3-9-6/h7-8H,1-5H2
Clave InChI
DDUCSZMYPQLRNL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2934156
Melting Point
51-53
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2934156
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)