Merck
ENAH3035D3F3
Enamine
2-bromo-6-methoxy-4-nitrobenzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.04
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-6-methoxy-4-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O3/c1-14-8-3-5(11(12)13)2-7(9)6(8)4-10/h2-3H,1H3
Clave InChI
LOUBKGJEFOBVOY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1724046
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1724046
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)