Merck
ENAH3035D3D9
Enamine
7-bromo-6-methoxyisoquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
238.08
Número MDL:
Iupac Name
7-bromo-6-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-13-10-5-7-2-3-12-6-8(7)4-9(10)11/h2-6H,1H3
Clave InChI
SALVVNBIQORSAL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721375
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721375
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)