ENAH3035D3AF
Enamine
3-(7-hydroxy-2-oxo-2H-chromen-3-yl)propanoic acid
About This Item
Iupac Name
3-(7-hydroxy-2-oxo-2H-chromen-3-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H10O5/c13-9-3-1-7-5-8(2-4-11(14)15)12(16)17-10(7)6-9/h1,3,5-6,13H,2,4H2,(H,14,15)
Clave InChI
FBXYNMKDABFEMQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716470
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)