Merck
ENAH3035D39E
Enamine
3-aminobicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.68
Número MDL:
Iupac Name
(1R,3r,5S)-3-aminobicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO2.ClH/c10-9(8(11)12)4-6-1-2-7(3-6)5-9;/h6-7H,1-5,10H2,(H,11,12);1H
Clave InChI
CKMUHDONAYPOSV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708845
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708845
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)