Merck
ENAH3035D294
Enamine
lithium(1+) ion 2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfinate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.12
Número MDL:
Iupac Name
lithium 2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfinate
Inchi Code
1S/C7H6F3NO3S.Li/c1-14-6-5(15(12)13)2-4(3-11-6)7(8,9)10;/h2-3H,1H3,(H,12,13);/q;+1/p-1
Clave InChI
PTBITYIAHCQBQR-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-749366
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-749366
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)