ENAH3035D178
Enamine
2-(2,2-difluorocyclohexyl)ethan-1-amine
About This Item
Iupac Name
2-(2,2-difluorocyclohexyl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C8H15F2N/c9-8(10)5-2-1-3-7(8)4-6-11/h7H,1-6,11H2
Clave InChI
XSJFAGPYVJQOFX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-633544
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-633544
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)