Merck
ENAH2C558725
Enamine
5,5,5-trifluoro-2-methylpentan-2-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.62
Número MDL:
Iupac Name
5,5,5-trifluoro-2-methyl-2-pentanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12F3N.ClH/c1-5(2,10)3-4-6(7,8)9;/h3-4,10H2,1-2H3;1H
Clave InChI
SNHLZHPMVMCIHS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489067
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489067
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)