ENAH2C558178
Enamine
tert-butyl 3-amino-octahydro-1H-indole-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6481416-100MG
461,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6481416-100MG
461,00 €
Iupac Name
tert-butyl 3-aminooctahydro-1H-indole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-8-10(14)9-6-4-5-7-11(9)15/h9-11H,4-8,14H2,1-3H3
Clave InChI
CHEFDUFBSUSPOZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481416
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)