Merck
ENAH2C5580F5
Enamine
(4-chloro-2-methoxyphenyl)(phenyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
284.18
Número MDL:
Iupac Name
(4-chloro-2-methoxyphenyl)(phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H14ClNO.ClH/c1-17-13-9-11(15)7-8-12(13)14(16)10-5-3-2-4-6-10;/h2-9,14H,16H2,1H3;1H
Clave InChI
OVIXWTYMQUMOPE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480716
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480716
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)