Merck
ENAH2C557FB0
Enamine
ethyl 2-aminospiro[3.3]heptane-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.71
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 2-aminospiro[3.3]heptane-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO2.ClH/c1-2-13-8(12)10(11)6-9(7-10)4-3-5-9;/h2-7,11H2,1H3;1H
Clave InChI
SUFUMVCNXOXEJX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481063
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481063
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)