Merck
ENAH2C557F96
Enamine
[4-(propan-2-yl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl]methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.24
Número MDL:
Iupac Name
(4-isopropyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H17NO/c1-7(2)8-3-9(4-8,5-10)11-6-8/h7H,3-6,10H2,1-2H3
Clave InChI
NAXVQNOZZJQEAR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480725
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480725
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)