Merck
ENAH2C557D2A
Enamine
ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxo-2-(trifluoromethyl)butanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.11
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxo-2-(trifluoromethyl)butanoate
Inchi Code
1S/C7H6F6O3/c1-2-16-5(15)3(6(8,9)10)4(14)7(11,12)13/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
SGTISEJLUUFWFM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478099
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)