Merck
ENAH2C557CD5
Enamine
2-[4-(methoxymethyl)pyrimidin-2-yl]ethan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.21
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-(methoxymethyl)pyrimidin-2-yl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C8H13N3O/c1-12-6-7-3-5-10-8(11-7)2-4-9/h3,5H,2,4,6,9H2,1H3
Clave InChI
YUDISKHKDSDHIP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477813
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477813
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)