ENAH2C557BFE
Enamine
(4-chlorophenyl)[3-(difluoromethoxy)phenyl]methanone
About This Item
Iupac Name
(4-chlorophenyl)[3-(difluoromethoxy)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C14H9ClF2O2/c15-11-6-4-9(5-7-11)13(18)10-2-1-3-12(8-10)19-14(16)17/h1-8,14H
Clave InChI
NAPIGEFGLKTBJY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477024
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477024
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)