Merck
ENAH2C557AD4
Enamine
7-methoxy-2,2,4-trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.76
Número MDL:
Iupac Name
7-methoxy-2,2,4-trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO.ClH/c1-9-8-13(2,3)14-12-7-10(15-4)5-6-11(9)12;/h5-7,9,14H,8H2,1-4H3;1H
Clave InChI
GPRNMAVNDUOHBP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474482
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474482
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)