ENAH2C5579A7
Enamine
2-(trifluoromethyl)bicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)bicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H13F3O2/c11-10(12,13)9(8(14)15)5-6-1-3-7(9)4-2-6/h6-7H,1-5H2,(H,14,15)
Clave InChI
DJNCULILOHKXIJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473608
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)