Merck
ENAH2C5577C9
Enamine
methyl cyclohex-2-ene-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
140.18
Número MDL:
Iupac Name
methyl cyclohex-2-ene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h3,5,7H,2,4,6H2,1H3
Clave InChI
LKVHTVRTQUBZDN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6237205
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)