ENAH2C557711
Enamine
[2-(6-bromo-1H-indol-1-yl)ethyl]dimethylamine
About This Item
Iupac Name
2-(6-bromo-1H-indol-1-yl)-N,N-dimethylethan-1-amine
Inchi Code
1S/C12H15BrN2/c1-14(2)7-8-15-6-5-10-3-4-11(13)9-12(10)15/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3
Clave InChI
NKMYHEIUENBMNX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4434592
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)