Merck
ENAH2C5575F6
Enamine
2-chloro-3-methylbenzene-1,4-diamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
156.61
Número MDL:
mp
89-90
Iupac Name
2-chloro-3-methyl-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2/c1-4-5(9)2-3-6(10)7(4)8/h2-3H,9-10H2,1H3
Clave InChI
VLYHDWNPLXOBEU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2982562
Melting Point
89-90
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2982562
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)