ENAH2C55737C
Enamine
dimethoxy-[1,3]thiazolo[4,5-d]pyrimidin-2-amine
About This Item
Iupac Name
5,7-dimethoxythiazolo[4,5-d]pyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H8N4O2S/c1-12-5-3-4(9-6(8)14-3)10-7(11-5)13-2/h1-2H3,(H2,8,9,10,11)
Clave InChI
WUMNAEJKTXNASL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009750
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009750
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)