Merck
ENAH2C557378
Enamine
5-oxopiperazine-2-carboxamide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.61
Número MDL:
Iupac Name
5-oxopiperazine-2-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N3O2.ClH/c6-5(10)3-1-8-4(9)2-7-3;/h3,7H,1-2H2,(H2,6,10)(H,8,9);1H
Clave InChI
HJCFGMHCXVLKGY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009745
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009745
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)