Merck
ENAH2C557072
Enamine
9-bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.09
Número MDL:
Iupac Name
9-bromo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]dioxepin-7-amine
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c10-7-4-6(11)5-8-9(7)13-3-1-2-12-8/h4-5H,1-3,11H2
Clave InChI
ZIKARQKCWKZWAC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725485
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725485
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)