Merck
ENAH2C5569AB
Enamine
ethyl 2-[methyl(sulfamoyl)amino]acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.23
Número MDL:
Iupac Name
ethyl [(aminosulfonyl)(methyl)amino]acetate
Inchi Code
1S/C5H12N2O4S/c1-3-11-5(8)4-7(2)12(6,9)10/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,9,10)
Clave InChI
MDSZFZGHLMUOAF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-383979
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-383979
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)