Merck
ENAH2C55695A
Enamine
3-bromo-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.03
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-(nitrosomethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H6BrNO2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9-11/h1-3,10H,4H2
Clave InChI
BNLCNOJUFUJBHZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654310
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654310
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)