Merck
ENAH2C556079
Enamine
1,1-dioxo-6-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-2H-1lambda6,2,4-benzothiadiazine-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
296.23
Número MDL:
Iupac Name
6-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-3-carboxylic acid 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C9H7F3N2O4S/c10-9(11,12)4-1-2-6-5(3-4)13-7(8(15)16)14-19(6,17)18/h1-3,7,13-14H,(H,15,16)
Clave InChI
DPVNNSBJAQRXLF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181399
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181399
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)