ENAH11E41453
Enamine
2-fluoropyridine-4-carbothioamide
About This Item
Iupac Name
2-fluoropyridine-4-carbothioamide
Inchi Code
1S/C6H5FN2S/c7-5-3-4(6(8)10)1-2-9-5/h1-3H,(H2,8,10)
Clave InChI
BAUJNPZDIICNQI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008154
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008154
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)