Merck
ENAH11E3820C
Enamine
2-(4,6-dichloropyrimidin-5-yl)acetonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.02
Número MDL:
Iupac Name
(4,6-dichloro-5-pyrimidinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C6H3Cl2N3/c7-5-4(1-2-9)6(8)11-3-10-5/h3H,1H2
Clave InChI
DDMNWDFJPVUBNP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1984588
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1984588
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)