Merck
ENAH11E1ADE3
Enamine
2-(2-bromo-6-fluorophenyl)acetonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.04
Número MDL:
mp
60-62
Iupac Name
(2-bromo-6-fluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrFN/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11/h1-3H,4H2
Clave InChI
QFEXNLSISKHIBO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1912814
Melting Point
60-62
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1912814
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)