Merck
ENAH11E0EA25
Enamine
tert-butyl N-(3-ethynyl-4-fluorophenyl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.26
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3-ethynyl-4-fluorophenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H14FNO2/c1-5-9-8-10(6-7-11(9)14)15-12(16)17-13(2,3)4/h1,6-8H,2-4H3,(H,15,16)
Clave InChI
ZYYSYFFXIQNKNK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1883916
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1883916
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)