Merck
ENAH11E01BB1
Enamine
1-(4-methyloxan-4-yl)ethan-1-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
165,90 €
250 MG
217,90 €
500 MG
316,70 €
1 G
393,40 €
2.5 G
658,60 €
5 G
1100,60 €
10 G
1833,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1844386-100MG
165,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
165,90 €
250 MG
217,90 €
500 MG
316,70 €
1 G
393,40 €
2.5 G
658,60 €
5 G
1100,60 €
10 G
1833,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
142.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1844386-100MG
165,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-7(9)8(2)3-5-10-6-4-8/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
SMABWJMSNURPPV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1844386
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1844386
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)