Merck
ENAH11E01B22
Enamine
2-(2-fluoro-3-nitrophenyl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.14
Número MDL:
Iupac Name
2-(2-fluoro-3-nitrophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H6FNO4/c9-8-5(4-7(11)12)2-1-3-6(8)10(13)14/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Clave InChI
BCNJSZZIANNVFH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1844242
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1844242
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)