ENAH11E014F8
Enamine
2-(6-fluoropyridin-3-yl)ethan-1-ol
About This Item
Iupac Name
2-(6-fluoro-3-pyridinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C7H8FNO/c8-7-2-1-6(3-4-10)5-9-7/h1-2,5,10H,3-4H2
Clave InChI
KPWCQVPMRCFVFV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1842659
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1842659
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)