ENAH11DD281A
Enamine
3-[(oxetan-3-yl)amino]propan-1-ol
About This Item
Iupac Name
3-(3-oxetanylamino)-1-propanol
Inchi Code
1S/C6H13NO2/c8-3-1-2-7-6-4-9-5-6/h6-8H,1-5H2
Clave InChI
DFKLSCWEZOSLMI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725529
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725529
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)