ENAH11DD221E
Enamine
rac-(1R,2R)-1-bromo-2-methoxycyclohexane
About This Item
Iupac Name
(1R,2R)-1-bromo-2-methoxycyclohexane
Inchi Code
1S/C7H13BrO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-,7-/m1/s1
Clave InChI
DGMAOHYUXAZIFR-RNFRBKRXSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1724182
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1724182
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)