ENAH11DD2091
Enamine
7-oxoheptyl acetate
About This Item
Iupac Name
7-oxoheptyl acetate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-9(11)12-8-6-4-2-3-5-7-10/h7H,2-6,8H2,1H3
Clave InChI
XQZFZMLSXDDOGF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722492
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722492
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)