Merck
ENAH11DD201E
Enamine
1-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.09
Número MDL:
Iupac Name
1-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N3.2ClH/c1-4-3-6(5(2)7)9-8-4;;/h3,5H,7H2,1-2H3,(H,8,9);2*1H
Clave InChI
TUZBLVAXFYCHTI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722165
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722165
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)