ENAH11DD1F90
Enamine
(2,4-dimethylphenyl)(phenyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(2,4-dimethylphenyl)(phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H17N.ClH/c1-11-8-9-14(12(2)10-11)15(16)13-6-4-3-5-7-13;/h3-10,15H,16H2,1-2H3;1H
Clave InChI
JLTHKPNILNLNGW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721701
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721701
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)