Merck
ENAH11DD1F13
Enamine
N-[(3-methylphenyl)methyl]sulfamoyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.69
Número MDL:
Iupac Name
(3-methylbenzyl)sulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H10ClNO2S/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-10-13(9,11)12/h2-5,10H,6H2,1H3
Clave InChI
QRNBTRISLIXZHH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723417
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723417
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)